Learn More
Invitrogen™ Permeabilization Medium (Medium B)
Medio de permeabilización (medio B)
Marca: Invitrogen™ GAS002S5
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El medio de permeabilización (medio B) es un componente del kit de permeabilización celular FIX & PERM™. Este kit se utiliza en citometría de flujo para fijar y permeabilizar células en suspensión, lo que permite el acceso del anticuerpo a objetivos intracelulares sin sacrificar las características de dispersión.El kit de permeabilización celular FIX & PERM™ es:
Consulte una guía de selección para todos los productos disponibles de FIX & PERM™ y los productos relacionados con la preparación de muestras (incluidas las soluciones de lisis y preservación celular, los reactivos de bloqueo e información sobre el uso de productos de separación celular Dynabeads™ para el aislamiento celular).
La fórmula del medio de permeabilización se diseñó específicamente para reducir la tinción de fondo y permitir la adición simultánea de anticuerpos etiquetados con fluorocromo durante el paso de permeabilización.
Cómo funciona
Las células se incuban durante 15 minutos a temperatura ambiente con medio de fijación (medio A) (Cat. n.º GAS001S100) y se lavan. A continuación, las células se incuban con el medio de permeabilización y el anticuerpo etiquetado con fluorocromo. Tanto el medio de fijación como el medio de permeabilización se incluyen en el kit de permeabilización celular FIX & PERM™.
Especificaciones
Temperatura ambiente | |
5 mL | |
Temperatura ambiente |
Medio de permeabilización (medio B) | |
Reactivo de permeabilización |
Título del producto
Invitrogen™ Permeabilization Medium (Medium B) > 5mL