Learn More
Sartorius PES Tangential Flow Filtration Cassette for up to 1 L
Plug-and-play tangential flow filtration cassette that is made from PES, for ultrafiltration and diafiltration of intermediate sample volumes.
Marca: Sartorius VF-S050P0300-SV
219.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Link the cassettes quickly and securely to a suitable pump and reservoirs, right out of the box.
- All-in-one design avoids the need for expensive cassette holders and TFF systems.
- Advanced flow path and fixed occlusion restrictor eliminate the effort that is usually needed for TFF.
- High performance PES or Hydrosart™ RC membranes ensure maximum recoveries.
- Improve safety for you and your sample with no need for flushing or cleaning.
- Cassettes contain 30 to 60% less plastic and are supplied with only the tubing you need.
- Membrane material: PES
- Recommended feed volume: 500 to 1000 mL
Especificaciones
Ultrafiltración | |
Peristaltic Pump | |
PES | |
0.5 to 1 L | |
TFF cassette |
Cassette | |
Policarbonato | |
300 kDa | |
No estéril | |
1 L |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 11
Título del producto
Sartorius PES Tangential Flow Filtration Cassette for up to 1 L > 300kDa
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido