Learn More
IKA™ PETTE fijo
GREENER_CHOICE
An ergonomic feel combined with uncompromising precise performance: the IKA single fix and vario pipettes can be used for many applications in the modern laboratory.
Marca:  IKA™ 0020011225
170.05 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16228491
  • 179.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
No estéril
200 μl
248 mm
0,086 kg
Fix de 200 µl
Pipeta Fix y Vario
De 5 a 40 °C
30 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
IKA™ PETTE fijo > 200 μl