Learn More
IKA™ PETTE fijo
An ergonomic feel combined with uncompromising precise performance: the IKA single fix and vario pipettes can be used for many applications in the modern laboratory.
179.00€ - 191.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Tipo | Pipeta Fix y Vario |
Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 5 a 40 °C |
Diámetro exterior (métrico) | 30 mm |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
16268481
![]() |
IKA™
0020011219 |
5 μl |
179.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
16278481
![]() |
IKA™
0020011220 |
10 μl |
179.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
16288481
![]() |
IKA™
0020011221 |
20 μl |
179.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
16298481
![]() |
IKA™
0020011222 |
25 μl |
179.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
16208491
![]() |
IKA™
0020011223 |
50 μl |
179.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
16228491
![]() |
IKA™
0020011225 |
200 μl |
179.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
16238491
![]() |
IKA™
0020011226 |
250 μl |
179.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16248491
![]() |
IKA™
0020011227 |
500 μl |
179.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
16218491
![]() |
IKA™
0020011224 |
100 μl |
179.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
16258491
![]() |
IKA™
0020011228 |
1000 μl |
191.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
Una sensación ergonómica combinada con un rendimiento preciso sin concesiones: Las pipetas IKA single fix y vario se pueden utilizar para muchas aplicaciones en el laboratorio moderno.
- La codificación por colores simplifica la selección rápida de una pipeta adecuada.
- La resistencia al impacto, los rayos UV y los productos químicos garantizan que el cono de la punta proporcione una dosificación fiable a largo plazo.
- EL PETTE fix y el vario son totalmente esterilizables en autoclave, lo que garantiza una esterilización sencilla para garantizar un funcionamiento sin fallos, preciso y seguro.
Diseño ergonómico
- Las pipetas IKA se suministran con mangos intercambiables de diferentes formas y materiales.
- Garantizado para encajar bien en la palma de la mano.
- Las fuerzas de fricción y resorte mínimas también garantizan la dosificación con un manejo ergonómico, sin esfuerzo alguno.
- La punta de la pipeta se puede liberar independientemente de la posición de la mano, mientras que el ajuste de volumen está bien bloqueado.
Fabricación robusta
- El cono de la punta y el pistón están recubiertos con un carbono tipo diamante (DLC) de alta calidad.
- El diseño funcional y minimalista garantiza pipetas especialmente sólidas que se pueden medir día a día de forma fiable a largo plazo.
Pantalla grande
- La pantalla muestra los volúmenes definidos en caracteres de fácil lectura. La posición profunda también permite la lectura durante el pipeteo, sin cambiar la posición de la mano.
Construcción fácil de usar
- El software IKA utilizado para planificar, realizar y registrar pruebas de calibración para PETTE fix y vario es especialmente fácil de usar.
Mantenimiento y ajuste sencillos
- La unidad de volumen con pistón y junta se puede desmontar y limpiar en solo unos pasos sencillos. Si el ajuste es necesario, se puede hacer sin ninguna herramienta adicional.
Especificaciones
Autoclavable | |
Pipeta Fix y Vario | |
30 mm |
No estéril | |
De 5 a 40 °C |