Learn More
Cole-Parmer™ PFA Female Threaded Tee Fitting
Threaded fittings offer more permanent installation
Marca: Cole-Parmer™ 06546-19
This item is not returnable.
View return policy
Description
- El PFA químicamente inerte es capaz de soportar la mayoría de los productos químicos agresivos
- Casquillo reductor con rosca
- Elija el tamaño y el material que mejor se adapte a sus necesidades
- Utilícelo con nuestros tubos rígidos para aplicaciones de alta presión
Specifications
Conector NPT(hembra) | |
PFA | |
3/8 in | |
Óxido de etileno | |
Forma de T | |
En T roscado hembra |
No esterilizable en autoclave | |
3/8 pulg | |
3/8 pulg | |
3/8 pulg | |
Translúcido |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction