Learn More
Cole-Parmer™ PFA Female Threaded Tee Fitting
Threaded fittings offer more permanent installation
107.00€ - 219.00€
Especificaciones
Tipo de producto | En T roscado hembra |
---|---|
Descripción | Conector NPT(hembra) |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Material | PFA |
Método de esterilización | Óxido de etileno |
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11838043
|
Cole-Parmer™
06546-20 |
1/2 pulg |
167.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11848043
|
Cole-Parmer™
06546-21 |
3/4 pulg | N/A | ||||||
11828043
|
Cole-Parmer™
06546-19 |
3/8 pulg |
107.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Chemically-inert PFA handles most aggressive chemicals
- Threaded reducing bushing
- Choose the size and material that meets your application needs
- Use with our rigid tubing for your high-pressure applications
Especificaciones
En T roscado hembra | |
No esterilizable en autoclave | |
Óxido de etileno | |
Translúcido |
Conector NPT(hembra) | |
PFA | |
Forma de T |