Learn More
Cole-Parmer™ PFA Female Threaded Tee Fitting
Threaded fittings offer more permanent installation
Marca: Cole-Parmer™ 06546-20
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El PFA químicamente inerte es capaz de soportar la mayoría de los productos químicos agresivos
- Casquillo reductor con rosca
- Elija el tamaño y el material que mejor se adapte a sus necesidades
- Utilícelo con nuestros tubos rígidos para aplicaciones de alta presión
Especificaciones
Conector NPT(hembra) | |
PFA | |
1/2 in | |
Óxido de etileno | |
Forma de T | |
En T roscado hembra |
No esterilizable en autoclave | |
1/2 in | |
1/2 pulg | |
1/2 pulg | |
Translúcido |