Learn More
VACUUBRAND™ Aceite para bombas de paletas giratorias de PFPE
Este aceite sintético tiene una excelente resistencia química.Por lo tanto, se utiliza a menudo para bombear oxidantes fuertes
Marca: VACUUBRAND™ 20687610
292.60 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Este aceite sintético tiene una excelente resistencia química.Por lo tanto, se utiliza a menudo para bombear oxidantes fuertes (halogenuros, óxidos de nitrógeno, etc.).Dado que este tipo de aceite no debe mezclarse con aceites minerales, desde el principio debe instalarse una bomba destinada a este aceite.Para cambiar una bomba existente para este aceite, la bomba debe ser completamente desmontada, limpiada y rellenada con aceite de perfluoropoliéter en VACUUUBRAND; aceite de PFPE de tipo I para bombas de paletas giratorias VACUUBRAND RE 2.5, RZ 2.5, RE 6, RZ 6; aceite de PFPE de tipo II para todas las bombas de paletas giratorias VACUUBRAND.
Especificaciones
Aceite para bombas de paletas giratorias | |
Frasco | |
300 mL |
PFPE | |
1 unidad |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
VACUUBRAND™ Aceite para bombas de paletas giratorias de PFPE > Volumen:300mL.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido