Learn More
Abnova™ Pfu DNA Polymerase
useful for polymerization reactions requiring high-fidelity synthesis.
283.92€ - 1010.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacene a -20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | PCR |
Concentración | 5 unidades/µl |
Tampón de almacenamiento | Tris-HCl de 20 mM (pH 8,0), 1 mM de DTT, 0,1 mm de EDTA, 100 mm de KCl, P40 de Nonidet al 0,5 %, Tween 20 al 0,5 % y glicerol al 50 % |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16002565
|
Abnova™
D0014.500Units |
500 unidades |
283.92€
500 unidades |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16082555
|
Abnova™
D0014.1000Units |
1000 unidades |
528.00€
1000 unidades |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16092555
|
Abnova™
D0014.2500Units |
2500 unidades |
1010.00€
2500 unidades |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- In addition to 5′-3′ DNA polymerase activity, it also possesses 3′-5′ exonuclease (proofreading) activity.
- Pfu DNA Polymerase exhibits the lowest error rate of any thermostable DNA polymerase studied, is even up to ten fold more accurate than normal Taq DNA polymerase.
- Consequently, Pfu DNA Polymerase is useful for polymerization reactions requiring high-fidelity synthesis.
Especificaciones
Almacene a -20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacenan correctamente. | |
PCR | |
5 unidades/µl | |
Tris-HCl de 20 mM (pH 8,0), 1 mM de DTT, 0,1 mm de EDTA, 100 mm de KCl, P40 de Nonidet al 0,5 %, Tween 20 al 0,5 % y glicerol al 50 % |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Abnova™ Pfu DNA Polymerase