Learn More
Miele Professional™ Sistema de dosificación
Cabina de dosificación PG 8596 (AE) para el almacenamiento de productos químicos de proceso y módulos de dosificación
Marca: Miele Professional™ 10087340
2178.59 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- 2 cajones extraíbles para 3 recipientes de 5 l cada uno
- Dimensiones interiores: H 285-690, B 250, T de 425 a 555 mm
- 2 opciones de recepción por nivel para cada módulo de dosificación
- El depósito permite un mejor vaciado de los recipientes.
Especificaciones
Modelo PG 8596 | |
Acero inoxidable | |
Lavadores-desinfectadores | |
60 x 30 x 83,5 cm | |
300 m |
Sistema dispensador | |
Desinfección de instrumentos de laboratorio | |
600 mm | |
835 mm | |
400 V, 50 Hz, 3N CA, 9,3 kW |
Título del producto
Miele Professional™ Sistema de dosificación > Dispensador
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido