Learn More
pH 5.00 Buffer Solution at 25°C, Reagecon
Tested, certified, NIST traceable, and shelf-stable buffer solution.
Marca: Reagecon 105025
31.97 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21695" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Estándar de referencia de tampón de pH, material de referencia de tampón de pH
- Probada y certificada por un método de prueba acreditado por la ISO 17025 (Ref. INAB: 264T) y trazable al NIST.
- Estabilidad garantizada durante toda su vida útil, incluso después de abrir el frasco.
Especificaciones
Accuracy ± 0.01 pH units | |
Líquido | |
Frasco de HDPE GL45 |
5.00 ±0.01 | |
1 L |