Learn More
pH 5.00 Buffer Solution at 25°C, Reagecon
Tested, certified, NIST traceable, and shelf-stable buffer solution.
33.65€ - 89.60€
Especificaciones
Descripción | Accuracy ± 0.01 pH units |
---|---|
pH | 5.00 ±0.01 |
Forma física | Líquido |
Envase | Frasco de HDPE GL45 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11444549
|
Reagecon
105025 |
1 L |
33.65€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11454549
|
Reagecon
505025 |
5 L |
89.60€
5 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Estándar de referencia de tampón de pH, material de referencia de tampón de pH
- Probada y certificada por un método de prueba acreditado por la ISO 17025 (Ref. INAB: 264T) y trazable al NIST.
- Estabilidad garantizada durante toda su vida útil, incluso después de abrir el frasco.
Especificaciones
Accuracy ± 0.01 pH units | |
5.00 ±0.01 | |
Líquido | |
Frasco de HDPE GL45 |