Learn More
Tampones de pH, cuello doble, Fisherbrand™
Realice calibraciones de pH precisas con los frascos de tampón de pH de cuello doble Fisherbrand™ con codificación cromática.
Marca: Fisherbrand BS10/500ML
33.73 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Realice calibraciones de pH precisas con los frascos de tampón de pH de cuello doble Fisherbrand™ con codificación cromática.
Códigos cromáticos de los tampones:
- Rosa = pH 4,01
- Amarillo = pH 7,00
- Azul = pH 10,01
Disponible en frascos de 500 ml
Especificaciones
Calibraciones de pH | |
pH 10,01 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85%