Learn More
Macherey-Nagel™ Tiras indicadoras de pH pH-Fix
Tiras estándar con gran reconocimiento para muchas aplicaciones de análisis de pH.
16.00€ - 16.69€
Especificaciones
Cantidad 100 tiras
Tipo Papel indicador de pH
Longitud (métrico) 85 mm
Anchura (métrico) 6 mm
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Intervalo de pH Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Intervalo de pH Precio Cantidad y disponibilidad  
15705802
Ver documentos
Macherey-Nagel™
92110
De 0 a 14
16.05€
paquete de 100
15324194
Ver documentos
Macherey-Nagel™
92190
Desde 1,7 hasta 3,8
16.00€
100 unidades
15364184
Ver documentos
Macherey-Nagel™
92118
Desde 2 hasta 9
16.69€
100 unidades
Descripción
Descripción
Tiras estándar con gran reconocimiento para muchas aplicaciones de análisis de pH.
  • El sencillo procedimiento de inmersión y lectura proporciona resultados fiables en cuestión de segundos
  • Gracias a la tecnología patentada pH-Fix, el indicador está ligado químicamente a la almohadilla reactiva
  • El colorante no se enjuaga, por lo que la ropa permanece limpia y las muestras permanecen puras
Especificaciones
Especificaciones
100 tiras
Papel indicador de pH
85 mm
6 mm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Macherey-Nagel™ Tiras indicadoras de pH pH-Fix