Learn More
Fisherbrand™ Papel indicador de pH
Mida el pH con facilidad. Los papeles indicadores de pH Fisherbrand™ generan un color distintivo que luego se combina con la escala de colores a intervalos especificados para obtener lecturas fáciles y fiables. Estos rollos de papel indicador listos para usar están fabricados con papel de filtro de alta calidad en diversos rangos de pH.
22.67€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
---|---|
Indicador de color | Color Scale Wheel |
Formato | Rollo |
Para utilizar con (aplicación) | Medición de pH |
Incluye | 1 rueda dispensadora de plástico, 1 escala de colores, 4 rollos de papel indicador |
Código de producto | Marca | Intervalo de pH | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de pH | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15374174
|
Fisherbrand™
90205.204231 |
Desde 0,5 hasta 5,5 | 0,5 pH |
22.67€
4 unidades |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
15314184
|
Fisherbrand™
90213.204231 |
Desde 9 hasta 13 | 0,5 pH | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
pH indicator papers are standard in many applications for easy, rapid and accurage pH readings. The paper rolls are supplied in plastic dispensing reels for easy use: just Tear, Dip & Read. (For weak or buffered solutions, place the strip against the side of a glass test tube, pour in the test solution and read the result through the glass.)
- Supplied in plastic reels to ensure long term stability and protect against environmental conditions
- Color scales perfectly match the reaction color of the paper for easy, accurate readings
- Indicator paper is always ready to use and can be cut into any length
- ISO 9001 quality control scheme ensures optimal quality and reliability
Especificaciones
ISO 9001 | |
Rollo | |
1 rueda dispensadora de plástico, 1 escala de colores, 4 rollos de papel indicador | |
Papel indicador de pH | |
5 m | |
7 mm |
Color Scale Wheel | |
Medición de pH | |
4 Each | |
16.4 ft. | |
0,28 in |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 3 años