Learn More
Macherey-Nagel™ Papel de pH
Measure pH simply and easily. Macherey-Nagel™ pH paper comes in a circular format with a wide variety of pH ranges.
Marca: Macherey-Nagel™ 90205
Descripción
Mida el pH de manera simple y fácil.El papel de pH Macherey-Nagel™ se suministra en formato circular con una amplia variedad de intervalos de pH.
- Papeles indicadores universales y especiales: medición simple del pH
- Papeles indicadores universales y especiales suministrados en rollos de plástico que garantizan la protección contra influencias externas.
- Siempre listos para usar.
- El color de reacción del papel se compara con la escala de color y lee el pH. Permite medir el pH de forma muy sencilla.
Especificaciones
ISO 9001 | |
Rollo | |
1 unidad |
Desde 0,5 hasta 5,5 | |
0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5 | |
Papel de pH |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Papel de pH > Intervalo de pH: Desde 0,5 hasta 5,5
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur