Learn More
Christeyns™ Phago'Gel SPS
PHAGO GEL SPS está destinado a la desinfección higiénica quirúrgica de las manos por fricción: como alternativa al simple o higiénico lavado de manos, en ausencia de punto de agua, durante el contacto seriado, ante cualquier gesto aséptico.
Marca: Christeyns™ C65054
Ver más versiones de este producto
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Alta tolerancia
- Velocidad de uso
- Bactericida, fungicida, micobactericida y virucida
- Sin fragancia, sin colorantes, sin fenoxietanol y sin parabenos
Especificaciones
Hand Disinfectant Gel | |
Gel | |
5 L |
Incolora | |
2 Cans |