Learn More
Christeyns™ Phago'Gel SPS
PHAGO GEL SPS está destinado a la desinfección higiénica quirúrgica de las manos por fricción: como alternativa al simple o higiénico lavado de manos, en ausencia de punto de agua, durante el contacto seriado, ante cualquier gesto aséptico.
52.22€ - 143.72€
Especificaciones
Color Incolora
Formulario Gel
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Volumen (métrico) Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17800275
Ver documentos
Christeyns™
P65024
100 mL 30 Bottles Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
17800255
Ver documentos
Christeyns™
P60673
300 mL 20 Bottles with 3 mL Pump Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
17880255
Ver documentos
Christeyns™
C65056
1000 mL 12 Airless Bottles with 3 mL Pump Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
17840255
Ver documentos
Christeyns™
C65054
5 L 2 Cans Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Alta tolerancia
  • Velocidad de uso
  • Bactericida, fungicida, micobactericida y virucida
  • Sin fragancia, sin colorantes, sin fenoxietanol y sin parabenos
Especificaciones
Especificaciones
Incolora
Gel