Learn More
Köttermann Campana extractora para farmacias con medios
Esta campana extractora para farmacias con medios está diseñada para la manipulación de sustancias peligrosas en farmacias y es ideal para trabajar con preparaciones en polvo o productos químicos volátiles.
Marca: Köttermann 451-00025
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para trabajar de forma segura con preparaciones en polvo y productos químicos volátiles
- Fabricada en acero de larga duración con guillotina poliacrílica de una sola pieza
- Función ergonómica para mejorar el flujo de trabajo
- Diseño compacto y bajo para laboratorios pequeños
Especificaciones
Sin ventilador de ventilación | |
Medios | |
230 V |
640 x 900 x 1350 mm | |
Tapón GB | |
115 kg |
Título del producto
Köttermann Campana extractora para farmacias con medios > Campana extractora para farmacias con medios;Opciones de configuración:ventilador; Requisitos eléctricos:Tipo de enchufe GB (Reino Unido)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido