Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos biocompatibles PharMed™ BPT
Utilice estos tubos para bombas peristálticas y cultivos celulares sensibles. Los tubos biocompatibles PharMed BPT Saint Gobain Performance Plastics™ son menos permeables a gases y vapores que los tubos de silicona y son ideales para la fermentación, separación, purificación y monitorización de procesos y sistemas de control.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences R6502-16BPT
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10633761
  • 152.00€ / 7.50 metros
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Es 30 veces mejor que los tubos de silicona de las bombas peristálticas
  • Baja espalación de partículas
  • Se puede esterilizar en autoclave repetidas veces.
  • Resiste la limpieza y la esterilización repetida con los métodos CIP y SIP
  • Probado para cumplir con rigurosidad la norma ISO 10993 para facilitar el proceso de validación
  • Cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA y NSF
Aplicaciones típicas
  • Fabricación de productos de pruebas diagnósticas
  • Sistemas de recolección celular y procesado de medios
  • Fabricación de vacunas
  • Líneas de proceso de biorreactores
  • Producción, filtración y fermentación
  • Llenado aséptico
  • Transferencia de fluido sensible a la cizalla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
USP Class VI, FDA
0,06 in
PharMed BPT
24.6 ft.
1/32 in.
Sistemas de procesado de medios y recogida de células, fabricación de vacunas, líneas de proceso de biorreactores, fermentación y filtrado de producción, rellenado estéril, transferencia de líquidos sensible a la cizalladura
1 unidad
Crema
de 135 °C
Esterilizable en autoclave
1,6 mm
0,13 in, 3,2 mm
7,5 m
0,8 mm
-73 °C
Ozono y UV, muy buena resistencia química
275°F
Tubos peristálticos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Saint Gobain Life Sciences Tubos biocompatibles PharMed™ BPT > Diámetro interno: 1,6 mm; diámetro exterior: 3,2 mm