Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión con bobina PharMed™ BPT I/P™
Proteja sus muestras sensibles a la luz
1575.00€ - 1880.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Aprobado por la FDA; Prop 65 NA (sin químicos Prop 65) |
---|---|
Material | PharMed BPT |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -20 °C |
Método de esterilización | Autoclave, óxido de etileno o radiación gamma |
Max. Operating Temperature (Metric) | de 100 °C |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11715009
|
Masterflex™
95687-73 |
73 |
1880.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11725009
|
Masterflex™
95687-82 |
82 |
1575.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
- Diseñados para soportar más de 10 000 horas de vida útil de los tubos, lo que reduce el tiempo de inactividad.
- Ideales para proteger líquidos sensibles en aplicaciones biofarmacéuticas y trabajos de cultivo celular y tisular, estos tubos cumplen con las normas de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y la FDA
- El color pardo opaco es bueno para las muestras sensibles a la luz
- Los tubos pueden esterilizarse mediante autoclave, radiación gamma u óxido de etileno, lo que los convierte en adecuados para sistemas de limpieza y esterilización de limpieza in situ y vaporización in situ
- Las bobinas contienen tubos para bombas continuos, lo que le permite cortar la longitud exacta necesaria y eliminar los residuos
Especificaciones
Aprobado por la FDA; Prop 65 NA (sin químicos Prop 65) | |
-20 °C | |
de 100 °C |
PharMed BPT | |
Autoclave, óxido de etileno o radiación gamma | |
Tubos de bombas |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión con bobina PharMed™ BPT I/P™