Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución saturada en agua de fenol, para biología molecular, ADNsa, RNasa, sin proteasa, estabilizada Código de producto.: 10458872
Thermo Scientific Chemicals Solución saturada en agua de fenol, para biología molecular, ADNsa, RNasa, sin proteasa, estabilizada
Código de producto. 10458872
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Código de producto. 10458872
Marca: Thermo Scientific Chemicals 327105000
Solicitar formato a granel o personalizado
Fenol/TRIS, n.º de CAS 96210-45-6, es un sistema de disolventes de biología molecular que se puede utilizar para el aislamiento del ADN.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El fenol/Tris es un sistema de disolventes que consta de fenol y tris(hidroximetil)aminometano
• Preparado listo para su uso, sin necesidad de titulación
Aplicaciones
• Se utiliza comúnmente en el aislamiento de ADN.Tris(hidroximetil)aminometano actúa como aceptador de protones para elevar el pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol water saturated sol.
Color De incoloro a amarillo
Nombre de nota DNase, RNase, Protease Free, Stabilized, Free of Oxides
CAS 108-95-2
Fórmula molecular C6H6O
Fórmula lineal OHC6H5
Número MDL MFCD00002143
Beilstein 06, 110
Fieser 01,828; 13,166; 14,88
Densidad 1.0600g/mL
Índice Merck 15, 7354
Sinónimo carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
Clave InChI ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC fenol
Peso molecular (g/mol) 94.11
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.11
Grado Biología molecular
Gravedad específica 1.06
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 79°C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0459780 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number327105000
Número de loteA0459780 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/05/2024 Catalog Number327105000
Número de loteA0446591 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/12/2023 Catalog Number327105000
Número de loteA0416324 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number327105000
Número de loteA0389603 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number327105000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenol water saturated solution,DNase,RNase,Protease free,stab., free of oxides
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Phenol
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Solución saturada en agua de fenol, para biología molecular, ADNsa, RNasa, sin proteasa, estabilizada >