Learn More
Fenilacetonitrilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11369206
Fenilacetonitrilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369206
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. 11369206
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10694.22
Solicitar formato a granel o personalizado
El fenilacetonitrilo se utiliza en la síntesis orgánica de tintes, perfumes, productos farmacéuticos, especialmente precursores de penicilina. También se utiliza como disolvente.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión -24°C
Punto de ebullición 234°C
Cantidad 100 g
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZ26K027 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/12/2024 Catalog NumberA10694.0E,A10694.36,A10694.22
Número de loteX28K046 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/11/2024 Catalog NumberA10694.0E,A10694.36,A10694.22
Número de loteX28K045 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/11/2024 Catalog NumberA10694.0E,A10694.36,A10694.22
Número de loteQ04K048 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/04/2024 Catalog NumberA10694.0E,A10694.36,A10694.22
Número de loteN22K036 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/03/2024 Catalog NumberA10694.0E,A10694.36,A10694.22
Título del producto
Fenilacetonitrilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >