Learn More
Ácido fenilborónico, + 98 %, puede contener cantidades variables de anhídrido, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phenylboronic acid |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 217°C to 222°C |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min. (HPLC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | C6H5B(OH)2 |
Cantidad | 10 g |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0423703 | Certificado de análisis | 07/10/2024 | 130360500,130362500,130360100 |
A0463890 | Certificado de análisis | 24/06/2024 | 130360500,130362500,130360100 |
A0457674 | Certificado de análisis | 20/11/2023 | 130360500,130362500,130360100 |
A0450475 | Certificado de análisis | 02/05/2023 | 130360500,130362500,130360100 |
A0393995 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 130360500,130362500,130360100 |
Seguridad y manipulación
- Phenylboronic acid
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Boronic acid, phenyl-