Learn More
Ácido fenilborónico, + 98 %, puede contener cantidades variables de anhídrido, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10667672
Ácido fenilborónico, + 98 %, puede contener cantidades variables de anhídrido, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10667672
50 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10667672
Marca: Thermo Scientific Acros 130360500
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-80-6
Fórmula molecular C6H7BO2
Peso molecular (g/mol) 121.93
Número MDL MFCD00002103
Clave InChI HXITXNWTGFUOAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzeneboronic acid, boronic acid, phenyl, phenyl boronic acid, phenylboric acid, dihydroxyphenylborane, phenyldihydroxyborane, dihydroxy phenyl borane, phenylboronicacid, borophenylic acid, usaf bo-2Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 66827
ChEBI CHEBI:44923
Nombre IUPAC ácido fenilborónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylboronic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 217°C to 222°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5B(OH)2
Cantidad 50 g
Beilstein 16, 920
Fieser 01,833; 02,317; 03,221; 05,513; 07,284; 09,23; 11,408; 15,254
Índice Merck 15, 1070
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: solubility in benzene : 1.75%, xylene : 1.2%, methanol : 178%, ether : 30.2%
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.93
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0423703 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/10/2024 Catalog Number130360500,130362500,130360100
Número de loteA0463890 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/06/2024 Catalog Number130360500,130362500,130360100
Número de loteA0457674 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/11/2023 Catalog Number130360500,130362500,130360100
Número de loteA0450475 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number130360500,130362500,130360100
Número de loteA0393995 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number130360500,130362500,130360100
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido fenilborónico, + 98 %, puede contener cantidades variables de anhídrido, Thermo Scientific Chemicals >