Learn More
Fenilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
89.10€ - 666.00€
CAS | 694-53-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H8Si |
Peso molecular (g/mol) | 108.22 |
Clave InChI | XJWOWXZSFTXJEX-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | phenylsilane, benzene, silyl, silylbenzene, silane, phenyl, fenylsilan, fenylsilan czech, phenylsilane, silyl, silane, phenyl-, |
PubChem CID | 6327628 |
Nombre IUPAC | fenilsilicio |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)[Si] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10063450
|
Thermo Scientific Acros
291690050 |
5 mL | Frasco de vidrio |
89.10€
5 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10151181
|
Thermo Scientific Acros
291690250 |
25 mL | Frasco de vidrio |
206.00€
25 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11965831
|
Thermo Scientific Acros
291691000 |
100 mL | Frasco de vidrio |
666.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducciónIdentificadores de productos químicos
694-53-1 | |
108.22 | |
phenylsilane, benzene, silyl, silylbenzene, silane, phenyl, fenylsilan, fenylsilan czech, phenylsilane, silyl, silane, phenyl-, | |
fenilsilicio |
C6H8Si | |
XJWOWXZSFTXJEX-UHFFFAOYSA-N | |
6327628 | |
C1=CC=C(C=C1)[Si] |
Especificaciones
Phenylsilane | |
Incolora | |
120.0°C | |
Auténtico | |
C6H8Si | |
1.5100 to 1.5120 | |
05,523; 17,284 | |
phenylsilane, benzene, silyl, silylbenzene, silane, phenyl, fenylsilan, fenylsilan czech, phenylsilane, silyl, silane, phenyl-, | |
XJWOWXZSFTXJEX-UHFFFAOYSA-N | |
fenilsilicio | |
6327628 | |
97+% |
694-53-1 | |
0.8700g/mL | |
7°C | |
97% min. (GC) | |
C6H5SiH3 | |
03,1198 | |
0.87 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in most common organic solvents | |
C1=CC=C(C=C1)[Si] | |
108.22 | |
108.22 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Líquido y vapor altamente inflamables.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en caso de inhalación.
En contacto con el agua libera
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Aclararse la piel con agua/ducharse.
Manipular en gas inerte.
Proteger de la humedad.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 211-772-5
- Phenylsilane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P223-Evitar el contacto con el agua.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.