Learn More
uvex Pheos B Casco de protección
Cascos de seguridad ligeros que cuentan con un diseño deportivo y ofrecen la máxima comodidad al usuario.
304.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 397 |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Hard Hats |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Modelo | 9772, Borde largo |
Tipo de producto | Casco de seguridad industrial |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17594106
|
uvex
9772020 |
Blanco |
304.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- La calota de casco robusta y resistente a la deformación también soporta sin esfuerzo la presión lateral y cumple todos los requisitos de seguridad relevantes en la construcción o la industria.
- Su sistema de accesorios funcionales hace que los cascos de protección industrial uvex pheos sean especialmente versátiles.
- Ya sea visera, gafas de seguridad, orejeras de protección auditiva o linterna: Los cascos de trabajo se pueden adaptar rápida y fácilmente a cada necesidad.
Especificaciones
EN 397 | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Casco de seguridad industrial | |
Entre 51 y 61 cm | |
Front Brim |
Hard Hats | |
9772, Borde largo | |
52 to 61 cm | |
Sí |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
uvex Pheos B Casco de protección