Learn More
Forbol 12-miristato 13-acetato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10515491
Forbol 12-miristato 13-acetato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10515491 Tienda Thermo Scientific Productos
1 mg, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10515491
Marca: Thermo Scientific 356150010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16561-29-8
Fórmula molecular C36H56O8
Peso molecular (g/mol) 616.84
Número MDL MFCD00036736
Clave InChI PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
Sinónimo phorbol 12-myristate 13-acetate, phorbol ester, 12-o-tetradecanoylphorbol-13-acetate, 12-o-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1, tetradecanoylphorbol acetate, 12-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1 croton oil, phorbol 13-acetate 12-myristate, phorbol-12-myristate-13-acetateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 27924
ChEBI CHEBI:37537
Nombre IUPAC (1S,2S,6R,10S,11R,13S,14R,15R)-13-(acetiloxi)-1,6-dihidroxi-8-(hidroximetil)-4,12,12,15-tetrametil-5-oxotetraciclo[8.5.0.0²,⁶.0¹¹,¹³]pentadeca-3,8-dien-14-il tetradecanoatoMostrar másMostrar menos
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@H]3C=C(C)C(=O)[C@@]3(O)CC(CO)=C[C@H]2[C@@H]2C(C)(C)[C@]12OC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phorbol 12-myristate 13-acetate
Punto de fusión 72.0°C
Color Blanco a amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 mg
Índice Merck 14,7332
Formula Weight (peso de la fórmula) 616.84
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino fino
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468483 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number356150010,356150050
Número de loteA0467177 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number356150010,356150050
Número de loteA01815 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/11/2024 Catalog Number356150010,356150050
Número de loteA0464427 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/07/2024 Catalog Number356150010,356150050
Número de loteA0460868 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number356150010,356150050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phorbol 12-myristate 13-acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Forbol 12-miristato 13-acetato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >