Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato, solución de tampón de 0,5 M, pH 7,2 Código de producto.: 15436119
Thermo Scientific Chemicals Fosfato, solución de tampón de 0,5 M, pH 7,2
Código de producto. 15436119
250mL
Click to view available options
Cantidad:
250mL
500mL
Código de producto. 15436119
Marca: Thermo Scientific Chemicals J63974.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7558-80-7
Especificaciones
Concentración Solución de tampón de 0,5 m
Peso molecular 119,976
Cantidad 250mL
Envase Frasco de plástico
Contenido y almacenamiento Temperaturas ambientes
Formulario Líquido
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP08K506 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/05/2024 Catalog NumberJ63974.AK,J63974.AP
Número de loteP08K505 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/05/2024 Catalog NumberJ63974.AK,J63974.AP
Número de loteX14I519 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/11/2022 Catalog NumberJ63974.AK,J63974.AP
Número de loteW27I571 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/09/2022 Catalog NumberJ63974.AK,J63974.AP
Número de loteF21X731 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberJ63974.AK,J63974.AP
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Fosfato, solución de tampón de 0,5 M, pH 7,2 >