Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato, solución de tampón de 0,5 M, pH 8,0 Código de producto.: 15414269
Thermo Scientific Chemicals Fosfato, solución de tampón de 0,5 M, pH 8,0
Código de producto. 15414269
500mL
Click to view available options
Cantidad:
250mL
500mL
Código de producto. 15414269
Marca: Thermo Scientific Chemicals J61722.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7558-80-7
Especificaciones
Concentración Solución de tampón de 0,5 m
Peso molecular 119,976
Cantidad 500mL
Envase Frasco de plástico
Contenido y almacenamiento Temperaturas ambientes
Formulario Líquido
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteY27K510 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/11/2024 Catalog NumberJ61722.AP,J61722.AK
Número de loteN15K565 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/03/2024 Catalog NumberJ61722.AP,J61722.AK
Número de loteN28K583 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/03/2024 Catalog NumberJ61722.AP,J61722.AK
Número de loteN28K582 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/03/2024 Catalog NumberJ61722.AP,J61722.AK
Número de loteR19J607 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/06/2023 Catalog NumberJ61722.AP,J61722,J61722.AK
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Fosfato, solución de tampón de 0,5 M, pH 8,0 >