Learn More
Thermo Scientific™ Fosfato, solución de tampón de 0,5 M, pH 8,5
65.63€ - 88.84€
Especificaciones
Concentración | Solución de tampón de 0,5 m |
---|---|
Peso molecular | 119,976 |
Envase | Frasco de plástico |
CAS | 7558-80-7 |
Contenido y almacenamiento | Temperaturas ambientes |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15473739
|
Thermo Scientific™
J61086.AK |
250mL |
65.63€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15483739
|
Thermo Scientific™
J61086.AP |
500mL |
88.84€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Solución de tampón de 0,5 m | |
Frasco de plástico | |
Temperaturas ambientes |
119,976 | |
7558-80-7 | |
Líquido |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Thermo Scientific™ Fosfato, solución de tampón de 0,5 M, pH 8,5