Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con fosfato (DPBS, 10X), fórmula de Dulbecco
Se utiliza como sistema de tampón para mantener los medios de cultivo celular en el intervalo de pH fisiológico. En combinación con la glucosa, proporciona las principales fuentes de energía del metabolismo celular. Implica irrigar, lavar y diluir células de mamíferos.
70.35€ - 123.62€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Temperaturas ambientes |
---|---|
Tipo de empaquetado | Frasco de plástico |
Formulario | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15440217
|
Thermo Scientific Chemicals
J61917.AP |
500mL |
70.35€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15450217
|
Thermo Scientific Chemicals
J61917.K2 |
1L |
78.69€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15460217
|
Thermo Scientific Chemicals
J61917.K3 |
2L |
123.62€
2 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Phosphate-buffered saline (DPBS, 10X), Dulbecco's formula is used as a buffer system to maintain cell culture media in the physiological pH range. In combination with glucose, it provides the principal energy sources of cell metabolism. It is involved to irrigate, wash and dilute mammalian cells. It plays an important role in the transportation of tissue samples and as diluents in various reagent preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Temperaturas ambientes | |
Frasco de plástico | |
Líquido |