Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con fosfato (DPBS, 10X), fórmula de Dulbecco
Se utiliza como sistema de tampón para mantener los medios de cultivo celular en el intervalo de pH fisiológico. En combinación con la glucosa, proporciona las principales fuentes de energía del metabolismo celular. Implica irrigar, lavar y diluir células de mamíferos.
Marca:  Thermo Scientific Chemicals J61917.K2
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450217
  • 78.69€ / 1 litro
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Phosphate-buffered saline (DPBS, 10X), Dulbecco's formula is used as a buffer system to maintain cell culture media in the physiological pH range. In combination with glucose, it provides the principal energy sources of cell metabolism. It is involved to irrigate, wash and dilute mammalian cells. It plays an important role in the transportation of tissue samples and as diluents in various reagent preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Temperaturas ambientes
Frasco de plástico
1L
Líquido
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteM16L515 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/01/2025 Catalog NumberJ61917.K2,J61917.K3,J61917.AP
Número de loteZ28K536 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/01/2025 Catalog NumberJ61917.K2,J61917.K3,J61917.AP
Número de loteX28K518 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/11/2024 Catalog NumberJ61917.K2,J61917.K3,J61917.AP
Número de loteU25K507 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/09/2024 Catalog NumberJ61917.K2,J61917.K3,J61917.AP
Número de loteU06K502 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/08/2024 Catalog NumberJ61917.K2,J61917.K3,J61917.AP
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con fosfato (DPBS, 10X), fórmula de Dulbecco > 1 l