Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con fosfato (PBS), 10X, pH 7,4
No tóxico para la mayoría de las células y se utiliza en la investigación biológica.
62.92€ - 228.05€
Especificaciones
Color Incolora
Dilución 10 X
Tipo de producto Solución salina tamponada con fosfato
pH 7,4
Formulario Líquido
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15414499
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
J62036.K2
1 l
62.92€
1 litro
15424499
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
J62036.K3
2 l
103.52€
2 litros
15434499
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
J62036.K7
4 l
228.05€
4 litros
Descripción
Descripción
Phosphate-buffered saline (PBS, 10X) is an isotonic, non-toxic to most cells and is used in biological research. It is associated with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and is used to disengage attached and clumped cells. It also helps to maintain a constant pH.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Incolora
Solución salina tamponada con fosfato
Líquido
10 X
7,4
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con fosfato (PBS), 10X, pH 7,4