Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con fosfato (PBS), 10X, pH 7,4
No tóxico para la mayoría de las células y se utiliza en la investigación biológica.
Marca:  Thermo Scientific Chemicals J62036.K7
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15434499
  • 228.05€ / 4 litros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Phosphate-buffered saline (PBS, 10X) is an isotonic, non-toxic to most cells and is used in biological research. It is associated with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and is used to disengage attached and clumped cells. It also helps to maintain a constant pH.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Incolora
Solución salina tamponada con fosfato
7,4
10 X
4 l
Líquido
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteM11L547 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/01/2025 Catalog NumberJ62036.K7,J62036.K3,J62036.K2
Número de loteY25K521 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/01/2025 Catalog NumberJ62036.K7,J62036.K3,J62036.K2
Número de loteM10L502 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2024 Catalog NumberJ62036.K7,J62036.K3,J62036.K2
Número de loteZ08K500 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/12/2024 Catalog NumberJ62036.K7,J62036.K3,J62036.K2
Número de loteX28K531 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/12/2024 Catalog NumberJ62036.K7,J62036.K3,J62036.K2
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con fosfato (PBS), 10X, pH 7,4 > 4 l