Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS (solución salina tamponada con fosfato) 10X, pH 7,6
Ayuda a mantener un pH constante
72.46€ - 173.50€
Especificaciones
Dilución | 10 X |
---|---|
Tipo de producto | Solución salina tamponada con fosfato |
pH | 7,6 |
Formulario | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15425019
|
Thermo Scientific Chemicals
J62692.K7 |
4 l |
173.50€
4 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15405019
|
Thermo Scientific Chemicals
J62692.K2 |
1 l |
72.46€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15415019
|
Thermo Scientific Chemicals
J62692.K3 |
2 l |
96.28€
2 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
10 X | |
Solución salina tamponada con fosfato | |
7,6 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Temperaturas ambientes