Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS (solución salina tamponada con fosfato) 10X, pH 7,6
Ayuda a mantener un pH constante
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62692.K2
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
10 X | |
1 l | |
Líquido |
Solución salina tamponada con fosfato | |
7,6 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
M31L561 | Certificado de análisis | 24/01/2025 | J62692.K3,J62692.K2,J62692.K7 |
X29K536 | Certificado de análisis | 05/11/2024 | J62692.K3,J62692.K2,J62692.K7 |
Q29K520 | Certificado de análisis | 11/06/2024 | J62692.K3,J62692.K2,J62692.K7 |
N15K571 | Certificado de análisis | 19/03/2024 | J62692.K3,J62692.K2,J62692.K7 |
Z26J579 | Certificado de análisis | 19/03/2024 | J62692.K3,J62692.K2,J62692.K7 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
3Hours
16Minutes
45Seconds
47