Learn More
Phospho-Cdc25B (Ser187) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen PA512566
355.60 EUR hasta el 2025-03-16
Use el código promocional "24070" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Tyrosine protein phosphatase which functions as a dosage-dependent inducer of mitotic progression. Required for G2/M phases of the cell cycle progression and abscission during cytokinesis in a ECT2-dependent manner. Directly dephosphorylates CDK1 and stimulates its kinase activity. The three isoforms seem to have a different level of activity.
Especificaciones
Phospho-Cdc25B (Ser187) | |
Polyclonal | |
PBS with 0.09% sodium azide | |
P30305 | |
CDC25B | |
KLH conjugated synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding S187 of human CDC25B | |
400 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
CDC25B | |
AI604853; CDC25B; CDC25HU2; Cdc25m2; cell division cycle 25B; dual specificity phosphatase Cdc25B; EC 3.1.3.48; M-phase inducer phosphatase 2; MPIP2 | |
Rabbit | |
Antigen affinity chromatography, Protein A | |
RUO | |
994 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid |
Título del producto
Phospho-Cdc25B (Ser187) Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 400 μL; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido