Learn More
Sartorius Accesorios para muestreador de aire MD8 Airscan™
Accesorios para su uso con el muestreador de aire MD8 Airscan™. El MD8 se usa para la detección cuantitativa de microorganismos atmosféricos, principalmente en áreas estériles de salas limpias de clase A/B, aisladores o máquinas BFS.
Marca:  Sartorius 17801
103.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15932590
  • 161.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Reutilizable
Aluminum
Portafiltros
Muestreador de aire MD8 Airscan
Adaptador para materiales desechables de gelatina que se adaptan a la entrada MD8
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sartorius Accesorios para muestreador de aire MD8 Airscan™ > Tipo: Soporte de filtro; para su uso con: Adaptador para materiales desechables de gelatina que se adaptan a la entrada MD8