Learn More
Sartorius Tubos para muestreador de aire MD8 Airscan™
sin valor
161.00€ - 3760.00€
Especificaciones
Desechables | Reusable |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | PC para muestreador de aire MD8 airscan |
Código de producto | Marca | Tipo | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15952570
|
Sartorius
17030 |
Adaptador | Conecta Airscan al aislador mediante una manguera flexible de PVC y una cápsula de filtro |
246.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15952590
|
Sartorius
17803 |
Adaptador | Placas para medios de cultivo |
212.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11735775
|
Sartorius
1ZE---0004 |
Control remoto | Para la detección cuantitativa de microorganismos atmosféricos, principalmente en áreas estériles de salas limpias de clase A/B, aisladores o máquinas BFS |
411.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15942580
|
Sartorius
17656 |
Pila de filtros de aluminio | Pila de 10 soportes de filtro abiertos |
3760.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15932580
|
Sartorius
17655 |
Soporte de filtro individual | Acepta filtros de gelatina de 80 mm |
610.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15626314
|
Sartorius
17657 |
Juego de conectores de aluminio | Conectores 17658 y 17659 |
620.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15932590
|
Sartorius
17801 |
Portafiltros | Adaptador para materiales desechables de gelatina que se adaptan a la entrada MD8 |
161.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15952580
|
Sartorius
17658 |
Conector de aluminio | El conector G-S conecta la entrada del muestreador de aire a la manguera flexible |
201.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15972580
|
Sartorius
17660 |
Anillo adaptador intermedio | Para sustitución de piezas intermedia de pila de aluminio (central) |
282.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15962580
|
Sartorius
17659---003 |
de semicelda | El conector S-F conecta la manguera flexible al soporte del filtro para Triclamp |
1110.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
accesorios
Adaptador, conector: 14-555-869
- Conecta airscan al aislante mediante manguera de PVC flexible y cápsula de filtrado
- Manguera dentada 30 para brida sanitaria de 1-11 pulg
- Conecta airscan al aislante mediante tubos de silicona y cápsula de filtrado
- Manguera dentada 25 para brida sanitaria de 1-11 pulg
- Para placas de medios de cultivo
- Pieza de repuesto para pila de aluminio
- Pieza intermedia (central)
- Pila de 10 soportes de filtro abiertos
- Dispositivo de medición de caudal portátil para muestreadores de aire de la serie MD8
- Con membrana de PTFE y entrada y salida de brida sanitaria
- Para la filtración de aire estéril insertado entre MD8 airscan y aislador
- Maletín estable para el transporte y almacenamiento de la unidad y sus accesorios
- Para bridas sanitarias de 1/11 pulg
- Aluminio
- Juego de conectores para MD 8 (SM 16743/44)
- Aluminio
- Conecta la entrada del muestreador de aire a una manguera flexible
- Aluminio
- Conecta la manguera flexible al adaptador/soporte de filtro
- Manguera flexible para adaptador/soporte de filtro (S-F)
- Para triclamp
- Acepta filtros de gelatina de 80 mm
- Pieza de repuesto para la pila de aluminio
- Adaptador para unidades de filtración de gelatina (desechables de gelatina) para conectarse a la entrada del MD8
- 7.5 × 1.5 mm
- Para su uso con PC (software con sistema de diálogos)
Especificaciones
Reusable | |
PC para muestreador de aire MD8 airscan |