Learn More
Sartorius Tubos para muestreador de aire MD8 Airscan™
sin valor
Marca:  Sartorius 17655
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15932580
  • 667.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Accesorios
Adaptador, conector - 14-555-869
  • Conecta Airscan al aislador mediante una manguera flexible de PVC y una cápsula de filtro
  • Manguera dentada DN 30 para brida sanitaria de 2,54 cm a 3,81 cm (de 1 a 11 pulg)
Adaptador, conector - 14-555-890
  • Conecta Airscan al aislador mediante tubos de silicona y una cápsula de filtro
  • Manguera dentada DN 25 para brida sanitaria de 2,54 cm a 3,81 cm (de 1 a 11 pulg)
Adaptador, placa - 14-555-876
  • Para placas de medios de cultivo
Adaptador, anillo - 14-555-912
  • Pieza de repuesto para la pila de aluminio
  • Pieza intermedia (central)
Pila de aluminio - 14-555-878
  • Pila de 10 soportes de filtro abiertos
Kit de calibración - 14-555-868
  • Dispositivo de medición de caudal portátil para muestreadores de aire de la serie MD8
Cápsula, Sartoflor - 14-555-889
  • Con membrana de PTFE y entrada y salida de brida sanitaria
  • Para la filtración de aire estéril insertado entre MD8 airscan y aislador
Maletín de transporte - 14-555-873
  • Funda estable para el transporte y el almacenamiento de unidades y accesorios
Abrazadera, brida - 14-555-891
  • Brida sanitaria de 2,54 cm a 3,81 cm (de 1 a 11 pulg)
Conector - 14-555-879
  • Aluminio
  • Conjunto de conectores para MD 8 (SM 16743/44)
Conector - 14-555-909
  • Aluminio
  • Conecta la entrada del muestreador de aire a una manguera flexible
Conector - 14-555-910
  • Aluminio
  • Conecta la manguera flexible al adaptador/soporte de filtro
Conector - 14-555-911
  • Manguera flexible para soporte/adaptador del filtro (S-F)
  • Para triclamp
Soporte del filtro - 14-555-880
  • Acepta filtros de gelatina de 80 mm
  • Pieza de repuesto para la pila de aluminio
Soporte del filtro - 14-555-884
  • Adaptador para unidades de filtración de gelatina (desechables de gelatina) para conectarse a la entrada del MD8
Junta tórica - 14-555-922
  • 7,5 x 1,5 mm
Control remoto: 14-555-877
  • Para su uso con PC (software del sistema de diálogo)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
No
Muestreadores de aire MD8 Airscan
Acepta filtros de gelatina de 80 mm
Soporte de filtro individual