Learn More
Phospho-TDP43 (Ser409/410) Rabbit anti-Human, Unconjugated, Clone: 6M10, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Marca: Proteintech 80007-1-RR-100UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The Phospho-TDP43 (Ser409/410) antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human Phospho-TDP43 (Ser409/410). This antibody recognizes human, mouse antigen. The Phospho-TDP43 (Ser409/410) antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Phospho-TDP43 (Ser409/410) | |
Monoclonal | |
Unconjugated | |
100 μL | |
23435 | |
IgG |
Western Blot, Immunohistochemistry | |
6M10 | |
Rabbit | |
Primary | |
Human, Mouse |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur