Learn More
Phospho-TDP43 (Ser409/410) Rabbit anti-Human, Unconjugated, Clone: 6M10, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
149.00€ - 439.00€
Especificaciones
Antígeno | Phospho-TDP43 (Ser409/410) |
---|---|
Clon | 6M10 |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16800436
|
Proteintech
80007-1-RR-20UL |
20 μL |
149.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16890426
|
Proteintech
80007-1-RR-100UL |
100 μL |
439.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
The Phospho-TDP43 (Ser409/410) antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human Phospho-TDP43 (Ser409/410). This antibody recognizes human, mouse antigen. The Phospho-TDP43 (Ser409/410) antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
Phospho-TDP43 (Ser409/410) | |
Western Blot, Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
Human, Mouse | |
IgG |
6M10 | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
23435 | |
Primary |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit