Learn More
Pentóxido de fósforo, 98+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10124360
Pentóxido de fósforo, 98+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10124360
1 kg, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 10124360
Marca: Thermo Scientific Acros 200890010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-56-3
Fórmula molecular O5P2
Peso molecular (g/mol) 141.94
Número MDL MFCD00011440
Clave InChI DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Phosphoric anhydride
Nombre IUPAC tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphorus pentoxide
Punto de fusión 340.0°C to 360.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino higroscópico
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal P2O5
Fieser 01,871; 07,291; 10,319; 14,151; 15,267
Índice Merck 15,7467
Información de solubilidad Solubility in water: 85% (20°C); reacts forming h3po4 with evol.of heat.
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.94
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468170 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number200890010,200890025,200892500,200890100
Número de loteA0466878 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/10/2024 Catalog Number200890010,200890025,200892500,200890100
Número de loteA0461486 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/03/2024 Catalog Number200890010,200890025,200892500,200890100
Número de loteA0455390 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number200890010,200890025,200892500,200890100
Número de loteA0452064 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number200890010,200890025,200892500,200890100
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphorus pentoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Pentóxido de fósforo, 98+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals >