Learn More
Ácido ortofosfórico, 85+ %, extra puro, SLR, Fisher Chemical Código de producto.: 10172442
Ácido ortofosfórico, 85+ %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10172442
1 L, Botella de plástico HDPE
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 L
2.5 l
5 L
25 L
Envase:
Botella de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Código de producto. 10172442
Marca: Fisher Chemical O/0450/PB15
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 7664-38-2
Fórmula molecular H3O4P
Peso molecular (g/mol) 97.994
Número MDL 11340
Clave InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforicoMostrar másMostrar menos
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nombre IUPAC ácido fosfórico
SMILES OP(=O)(O)O
Especificaciones
Punto de ebullición 158°C
Punto de fusión 21°C
pH 2
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Envase Botella de plástico HDPE
Presión de vapor 2 hPa at 20°C
Densidad Vapor Density: 3.4
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Orthophosphoric acid
Título del producto
Ácido ortofosfórico, 85+ %, extra puro, SLR, Fisher Chemical >