Learn More
Ácido sulfúrico mín. 95 % d = 1,83, certificado AR, para análisis, Fisher Chemical
Description
H2O4S, número de CAS-7664-93-9, ácido de electrolito, ácido sulfúrico, ácido de batería, sulfato de dihidrógeno, ácido sulfúrico, aceite de vitriolo, ácido de matulación, aceite de vitriolo marrón, ácido de inmersión, 2,5 l, 290 °C, CHEBI:26836, incoloro, 98,07 g/mol, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, ácido sulfúrico
Specifications
Specifications
pH | 1 |
Color | Incolora |
Punto de fusión | 10 °C |
Punto de ebullición | 290 °C |
Envase | Frasco de plástico HDPE |
Presión de vapor | 1 mmHg 146 |
Cantidad | 2,5 l |
Viscosidad | 21 mPa a 25 °C |
Forma física | Líquido |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.07g/mol |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2526723 | Certificado de análisis | 13/02/2025 | S/9240/25,S/9240/26,S/9240/PC15,S/9240/PB15,S/9240/PC17,S/9240/PB17 |
Safety and Handling
- Sulfuric acid
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.