Learn More
Pentóxido de fósforo, certificado AR para análisis, Fisher Chemical Código de producto.: 10606272
Pentóxido de fósforo, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10606272
500 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Código de producto. 10606272
Marca: Fisher Chemical P/3000/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Pentóxido de fósforo, certificado AR para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-56-3
Fórmula molecular O5P2
Peso molecular (g/mol) 141.94
Número MDL MFCD00011440
Clave InChI DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Especificaciones
Punto de fusión 340°C
Color Blanco
pH 1
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.94g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 1.3mbar 388
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphorus pentoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Título del producto
Pentóxido de fósforo, certificado AR para análisis, Fisher Chemical >