Learn More
Solución estándar de plasma de fósforo, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phosphorus plasma standard solution |
Nombre de nota | P 1000μg/mL |
Cantidad | 50 mL |
Número UN | UN3264 |
Forma física | Líquido |
Concentración | P in 5% HNO3 |
Color | Incolora |
Grado | Specpure™ |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1537047 | Certificado de análisis | 17/03/2025 | 013862.AP,013862.AD,013862.AE |
1538011 | Certificado de análisis | 17/03/2025 | 013862.AP,013862.AD,013862.AE |
1538013 | Certificado de análisis | 17/03/2025 | 013862.AP,013862.AD,013862.AE |
1522040 | Certificado de análisis | 13/03/2025 | 013862.AP,013862.AD,013862.AE |
1522039 | Certificado de análisis | 11/03/2025 | 013862.AP,013862.AD,013862.AE |
Seguridad y manipulación
- Phosphorus, plasma standard solution, Specpure®, P 1000
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: nitric acid, phosphorus