Learn More
Solución estándar de plasma de fósforo, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ Código de producto.: 11301439
Solución estándar de plasma de fósforo, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11301439
100 mL
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Código de producto. 11301439
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013862.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular P in 5% HNO3
Número MDL MFCD00133771
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphorus plasma standard solution
Nombre de nota P 1000μg/mL
Cantidad 100 mL
Número UN UN3264
Forma física Líquido
Concentración P in 5% HNO3
Color Incolora
Grado Specpure™
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1537047 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/03/2025 Catalog Number013862.AP,013862.AD,013862.AE
Número de lote1538011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/03/2025 Catalog Number013862.AP,013862.AD,013862.AE
Número de lote1538013 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/03/2025 Catalog Number013862.AP,013862.AD,013862.AE
Número de lote1522040 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/03/2025 Catalog Number013862.AP,013862.AD,013862.AE
Número de lote1522039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/03/2025 Catalog Number013862.AP,013862.AD,013862.AE
RUO – Research Use Only
Título del producto
Solución estándar de plasma de fósforo, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ >