Learn More
Solución estándar de plasma de fósforo, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ Código de producto.: 11410370
Solución estándar de plasma de fósforo, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11410370
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Código de producto. 11410370
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013862.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular P in 5% HNO3
Número MDL MFCD00133771
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphorus plasma standard solution
Nombre de nota P 1000μg/mL
Cantidad 500 mL
Número UN UN3264
Forma física Líquido
Grado Specpure™
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1537047 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/03/2025 Catalog Number013862.AP,013862.AD,013862.AE
Número de lote1538011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/03/2025 Catalog Number013862.AP,013862.AD,013862.AE
Número de lote1538013 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/03/2025 Catalog Number013862.AP,013862.AD,013862.AE
Número de lote1522040 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/03/2025 Catalog Number013862.AP,013862.AD,013862.AE
Número de lote1522039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/03/2025 Catalog Number013862.AP,013862.AD,013862.AE
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphorus, plasma standard solution, Specpure, P 1000µg/ml
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Solución estándar de plasma de fósforo, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.